Learn More
Corning™ Couvercles en polyéthylène pour béchers jetables et gradués en polypropylène
Code produit 10520903 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Béchers gradués et jetables en polypropylène de 02-540-11 250 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10520903 Béchers gradués et jetables en polypropylène de 02-540-11 250 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10520903 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    306.68€ / 500 pièces
    Économisez 22.32€
    6% de réduction
Expédition estimée: 07-04-2027
Ces couvercles en PE à clipser de rechange s’adaptent aux récipients de 250 ml Corning 02-540-11.
Ces couvercles de rechange à clipser en polyéthylène s’adaptent aux récipients Corning™ de 250 ml (N° 430179 et 430180) et sont apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau HDPE
À utiliser avec (équipement) Béchers gradués et jetables en polypropylène de 02-540-11 250 ml
Quantité 500 boîtes
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Apyrogènes
Modèle Couvercle à clipser