Learn More
Corning™ Plaques en PP
Code produit 10218481 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Nbre de puits:
96
384
Array:
16 x 24
8 x 12
Type de puits:
Fond conique (puits en V)
Fond plat (puits en F)
Rond
Conditionnement:
100 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Nbre de puits Array Type de puits unitSize
10218481 Non stérile 96 8 x 12 Fond conique (puits en V) 100 pièces
10035281 Non stérile 96 8 x 12 Fond plat (puits en F) 100 pièces
10256141 Stérile 384 16 x 24 Rond 100 pièces
10748592 Stérile 96 8 x 12 Rond 100 pièces
10584391 Non stérile 384 16 x 24 Rond 100 pièces
10022491 Stérile 96 8 x 12 Fond conique (puits en V) 100 pièces
10650356 Non stérile 96 8 x 12 Rond 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10218481 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00€
    350.00€ / 100 pièces
    Économisez 25.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriquées en PP pour offrir une visibilité maximale et une excellente résistance chimique. Les plaques en PP Corning™ constituent un excellent choix pour le transport et le stockage à long terme.
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
  • Fond de puits plat, rond ou en forme de V
  • Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
  • Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
  • Sans DNAse / RNAse
  • En version stérile ou non stérile
Informations sur la commande
Sceller avec un couvercle pour plaques de stockage III (vendu séparément).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond conique (puits en V)
À utiliser avec (application) Pour le transport et le stockage à long terme
Nbre par carton 100/carton
Nb par paquet 25/boîte
Quantité 100/carton