Includes
Bouchons à joint à vis
- En polystyrène optiquement transparent
- Les bouchons à joint filetés empêchent les fuites
- Tubes traités pour culture tissulaire fournis en rack
- Tubes non traités fournis conditionnés en vrac
- Stérile
- Apyrogène
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Type de bouchon | Bouchon à joint |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Comprend | Bouchon à joint à vis, avec rack |
| Quantité | 50/boîte, 10 sachets/boîte |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Afficher plus |