Learn More
Corning™ Flacon rotatif en polystyrène CellBIND™ avec bouchon Easy Grip
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11383595 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Surface de croissance cellulaire:
1700 cm2
850 cm2
Type de bouchon:
Easy Grip
Orifice facile à saisir
Couleur de bouchon:
Orange
Rouge
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de croissance cellulaire Type de bouchon Couleur de bouchon unitSize
11383595 850 cm2 Easy Grip Orange 40 pièces
11706794 850 cm2 Orifice facile à saisir Rouge 40 pièces
10337152 1700 cm2 Easy Grip Orange 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11383595 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3907
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Traitement de surface Corning CellBIND™ breveté
  • Le bouchon à évent facile à saisir est conçu pour les applications nécessitant des échanges gazeux homogènes et est doté de rainures larges permettant une manipulation ergonomique
  • Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en polyéthylène haute densité
  • Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
  • Traité avec un traitement de surface Corning™ CellBIND™ pour une meilleure adhérence de cellules
  • Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
Certifications
Produit certifié apyrogène
Compliance
Sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 40/carton
Nb par paquet 2/Bte
Stérilité Stériles
Surface de croissance cellulaire 850 cm2
Couleur de bouchon Orange
Traitement de surface Surface CellBIND Corning
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,66 in
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Type de bouchon Easy Grip
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.