Learn More
Corning™ Sérum de veau fœtal Premium
BIOPHARMA
Code produit 15383681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Sérum de veau fœtal
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Inactivé par la chaleur Conditionnement
15383681 Sérum de veau fœtal Non 500mL
15393681 Sérum de veau fœtal Oui 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15383681 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 35015CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00€
    709.91€ / 500mL
    Économisez 62.09€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Le SVF est un supplément de milieu de culture cellulaire couramment utilisé qui aide à soutenir la croissance cellulaire et à satisfaire les exigences métaboliques.
  • Le sérum est collecté et traité de manière aseptique dans une installation conforme aux BPFa
  • Chaque lot de sérum brut est analysé pour l’endotoxine, la concentration résiduelle d’hémoglobine et la qualité microbiologique avant d’être utilisé en production
  • Les lots de sérum brut sont poolés et mélangés en continu avant la filtration afin d’assurer une qualité constante dans l’ensemble du lot
  • Les lots finaux sont testés pour l’endotoxine, l’hémoglobine, le pH, le mycoplasme et la promotion de la croissance. Des dosages biochimiques et tests de virus sont également disponibles sur demande
  • Le SVF Premium provient de troupeaux américains
Compliance
Le SVF certifié USDA provient d’installations (abattoirs) certifiées par l’USDA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité BPFa
Couleur Caramel/ambré
Contenu et stockage -25° jusqu'à -15 °C
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Source Fœtus de veau
Qualité Premium
Concentration en endotoxines ≤ 20 EU/ml
À utiliser avec (application) Utilisé comme supplément aux milieux de culture cellulaire pour aider à soutenir la croissance cellulaire et le métabolisme. Ce produit est uniquement destiné à la recherche.
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine <30 mg/dl
Osmolalité 315 ± 35 mOsm/kg
pH 7,8 ± 0,8
Teneur en protéines 30 à 50 g/l
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA