Learn More
Corning™ Boîtes de culture tissulaire Primaria™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10741392 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
39,14 mm
58,8 mm
100 mm
Surface de culture:
21,3 cm2
58,95 cm2
9,6 cm2
Volume (métrique) de travail:
16 à 17,5 ml
2,5 à 3 ml
6 à 7 ml
Hauteur (métrique):
9,53 mm
11,05 mm
20 mm
Conditionnement:
200 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Surface de culture Volume (métrique) de travail Hauteur (métrique) unitSize
10741392 100 mm 58,95 cm2 16 à 17,5 ml 20 mm 200 pièces
10596542 39,14 mm 9,6 cm2 2,5 à 3 ml 11,05 mm 200 pièces
10506552 58,8 mm 21,3 cm2 6 à 7 ml 9,53 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10741392 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 353803
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surface en polystyrène modifiée pour améliorer la culture cellulaire. Les boîtes de culture tissulaire Corning™ Primaria™ sont dotées de surfaces en polystyrène transparentes et plates pour une visualisation microscopique des cellules sans déf
Le Corning Primaria La surface présente un mélange unique de groupes fonctionnels contenant de l'oxygène (chargés négativement) et de groupes fonctionnels contenant de l'azote (chargés positivement) à la surface du polystyrène. La surface soutient la croissance de cellules qui peuvent présenter une faible adhérence ou un potentiel de différenciation limité lorsqu’elles sont cultivées sur des surfaces de TC traditionnelles, notamment les cellules neuronales, primaires, endothéliales et tumorales. L’homogénéité de surface de chaque lot est confirmée par analyse chimique par spectroscopie électronique (ESCA).
  • Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
  • Modification de surface stable et permanente
  • Clarification optimale
  • Conditionnés dans des emballages de style médical à code couleur rouge, ouvert et facile à peler
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
Informations sur la commande
Conditionnement dans un emballage de type médical à code couleur rouge et à ouverture facile ; Disponible en trois tailles ; Livrées en pochette de 20 dans des boîtes de 200 ; Avec couvercles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 17,5 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 58,95 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Traitement multiple
Type Boîte de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 16 à 17,5 ml
Nbre par carton 200/Carton
Nb par paquet 20/Paquet
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 100 mm