Learn More
Corning™ Flacons de culture tissulaire Primaria™
Code produit 10196070 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 à 380 ml
Surface de culture:
25 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon à joint
Ventilé
Type de goulot:
Col incliné
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Surface de culture Type de bouchon Type de goulot Conditionnement
10196070 250 à 380 ml 75 cm2 Bouchon à joint Fileté 100 pièces
10613672 50 ml 25 cm2 Ventilé Col incliné 100 pièces
10469222 250 à 380 ml 75 cm2 Ventilé Fileté 100 pièces
10556932 50 ml 25 cm2 Bouchon à joint Col incliné 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10196070 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 353824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.00€
    398.63€ / 100 pièces
    Économisez 46.37€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-03-2027
Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires. Corning™ Primaria™ Les flacons de culture tissulaire conviennent à la culture de cellules qui se développent mal sur les surfaces de culture tissulaire standard conventionnelles, chargées négativement, notamment —les cellules tumorales, les cellules endothéliales et les hépatocytes.
  • Chimie de surface de culture tissulaire contenant de l’azote unique
  • Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires
  • Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
  • Modification de surface stable et permanente
  • Clarification optimale
  • Aucun stockage spécial requis
  • Échantillons de chaque lot de Corning Primaria Les produits sont analysés par analyse chimique à balayage électronique (ESCA).
  • Conditionnés dans des emballages de style médical à code couleur rouge, ouvert et facile à peler
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
Informations sur la commande
Flacons plus petits conditionnés en 20 par pochette dans des boîtes de 200 (08-772-45 dans des boîtes de 100) ; flacons plus grands conditionnés en cinq par pochette dans des boîtes de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8,45 oz
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon Phénolique
Couleur Optiquement transparent
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Culture cellulaire, culture tissulaire, croissance cellulaire, culture cellulaire tumorale, culture cellulaire endothéliale, culture d’hépatocytes
Longueur (impériale) 5,93 in.
Type de goulot Fileté
Nbre par carton 100
Nb par paquet 5/Paquet
Type de produit Connecteur FEP
Forme Rectangulaires
Plage de températures (métrique) 4 °C à 60 °C
Largeur (impériale) 3,19 in
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Stérilité Stérile
Forme du fond Rectangulaires
Type de bouchon Bouchon à joint
Surface de culture 75 cm2
Volume (métrique) de travail 15 à 22,5 mL
Taille du bouchon 22 mm
Quantité 100/Cs.
Dimensions (L x l x H) 150.7 x 80.9 x 38.1 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.