Learn More
Corning™ Raccords d'insertion de sonde réutilisables de 12 mm pour flacon à bras latéral vertical
Code produit 10271692 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Raccord d'insertion de sonde de température
Raccord d'insertion de sonde pH
Raccord d'insertion de sonde à oxygène
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10271692 Raccord d'insertion de sonde pH 1 pièce
10058061 Raccord d'insertion de sonde à oxygène 1 pièce
10194012 Raccord d'insertion de sonde de température 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10271692 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4519110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00€
    289.32€ / 1 pièces
    Économisez 20.68€
    6% de réduction
Expédition estimée: 31-03-2027
Améliore la productivité des cultures cellulaires
  • Utilisé pour fixer les capteurs de pH, d'O2 ou de température dans de grands flacons agitateurs à bras latéraux verticaux.
  • Les raccords sont composés de PET Insérer un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d'étanchéité en polypropylène.
  • Les 316 capteurs sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques en oxyde de polyphénylène modifié avec des viroles intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour accessoires d'armes de poing, voir les références 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Description 1,2cm
Diamètre (métrique) du bouchon 45 mm
À utiliser avec (équipement) Pour flacons à bras latéral vertical
Comprend Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP, écrous Noryl
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Raccord d'insertion de sonde pH
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Taille du bouchon 45 mm (environ)