Learn More
Corning™ Raccords réutilisables pour la manipulation de gaz/fluides destinés aux flacons latéraux coudés de 6 L
Code produit 10042212 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons à bras latéral coudés de 6 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10042212 Flacons à bras latéral coudés de 6 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10042212 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4519164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    548.34€ / 1 pièces
    Économisez 41.66€
    7% de réduction
Expédition estimée: 31-03-2027
Inclut un insert en PET avec joint torique en fluorocarbone et bouchon de scellage en polypropylène
  • Utilisé pour le transfert aseptique du milieu, le lavage direct du milieu de culture cellulaire ou l’ajout de gaz à l’espace de la tête au-dessus du milieu de culture cellulaire
  • Les raccords sont composés de PET Insérer un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d'étanchéité en polypropylène.
  • Un ou deux tubes en acier inoxydable 316 s'étendent jusqu'au fond du flacon ; l'autre est plus court, de longueur 6.
  • Les deux tubes sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour accessoires d'armes de poing, voir les références 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Type de tube : Coudé
Diamètre (impériale) externe 1/4 po
Diamètre (métrique) de la tubulure 1,9 cm
À utiliser avec (équipement) Flacons à bras latéral coudés de 6 L
Comprend Insert en PET avec joint torique en fluorocarbone et bouchon de scellage en polypropylène
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Raccord pour manipulation de milieux / gaz