Learn More
Corning™ Bouchon de ventilation réutilisable pour flacons d'armes de poing verticaux
Tous les produits Corning ProduitsDescription
- Pour introduire des gaz dans de plus grands flacons d’agitation dotés de bras latéraux verticaux.
- Les raccords sont composés de PET Insérer un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d'étanchéité en polypropylène.
- Les filtres à gaz sont en PTFE, 0,2 μporosité m.
- Les tubes en acier inoxydable 316 sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques en oxyde de polyphénylène modifié avec des viroles intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour accessoires d'armes de poing, voir les références 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à bras latéral vertical |
| Nbre par carton | 1/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | Raccords |
| Stérilité | Non stérile |