Learn More
Corning™ Raccords réutilisables pour la manipulation des médias
Code produit 10403382 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tubulure:
0,31 cm
0,31, 0,63 cm
0,63 cm
1,27 cm
Description:
2 tubes ; Type de tube : Droit
Tube x 1 ; Type de tube : Droit
À utiliser avec (équipement):
Flacon vertical latéral de 36 L
Flasque verticale latérale de 8 ou 15 L
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) de la tubulure Description À utiliser avec (équipement) unitSize
10403382 0,31 cm 2 tubes ; Type de tube : Droit Flacon vertical latéral de 36 L 1 pièce
10717994 0,31 cm 2 tubes ; Type de tube : Droit Flasque verticale latérale de 8 ou 15 L 1 pièce
10265982 0,63 cm 2 tubes ; Type de tube : Droit Flasque verticale latérale de 8 ou 15 L 1 pièce
10367762 0,63 cm 2 tubes ; Type de tube : Droit Flacon vertical latéral de 36 L -
10768374 0,31, 0,63 cm 2 tubes ; Type de tube : Droit Flacon vertical latéral de 36 L 1 pièce
10275982 0,31, 0,63 cm 2 tubes ; Type de tube : Droit Flasque verticale latérale de 8 ou 15 L 1 pièce
10541673 1,27 cm Tube x 1 ; Type de tube : Droit Flacon vertical latéral de 36 L 1 pièce
10778374 1,27 cm Tube x 1 ; Type de tube : Droit Flasque verticale latérale de 8 ou 15 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10403382 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4519114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    735.00€
    683.88€ / 1 pièces
    Économisez 51.12€
    6% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Introduisez le milieu de façon aseptique dans des flacons d’agitation de plus grande taille dotés de bras latéraux verticaux lors de la culture cellulaire
  • Utilisé pour introduire le milieu de façon aseptique dans les flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux.
  • Les raccords sont composés de PET Insérer un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d'étanchéité en polypropylène.
  • Les filtres à gaz sont en PTFE, 0,2 μporosité m.
  • Les tubes en acier inoxydable 316 sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques en oxyde de polyphénylène modifié avec des viroles intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour accessoires d'armes de poing, voir les références 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Description 2 tubes ; Type de tube : Droit
Diamètre (impériale) externe 0,125 po
Diamètre (métrique) de la tubulure 0,31 cm
À utiliser avec (équipement) Flacon vertical latéral de 36 L
Comprend Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP de 45 mm, tubes en acier inox, écrous Noryl, ferrules intégrées
Nbre par carton 1/carton
Nb par paquet 1/boîte
Type de produit Raccord pour manipulation de milieux
Diamètre du filetage GL 45
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Taille du bouchon 45 mm (environ)