Learn More
Corning™ Flacons d’agitation réutilisables en verre
Code produit 10158431 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
3000 ml
3000 ml
6 L
6 l
8 L
Diamètre (métrique) externe:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
186 mm
234 mm
234 mm
Diamètre (métrique) du col central:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) du col central unitSize
10158431 3000 ml 186 mm 12 cm 1 pièce
10210532 125 à 190 ml 70 mm 7 cm 1 pièce
10678832 250 à 380 ml 80 mm 7 cm 1 pièce
10522112 8 L 234 mm 10 cm 1 pièce
10477681 1 L 125 mm 10 cm 1 pièce
10371972 3000 ml 186 mm 10 cm 1 pièce
10689022 6 l 234 mm 14 cm 1 pièce
10643243 3000 ml 186 mm 14 cm 1 pièce
10648832 6 L 234 mm 10 cm 1 pièce
10361972 500 ml 100 mm 10 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10158431 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 45023L
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Hautes performances
  • Les baffles améliorent l’aération et l’agitation du contenu du flacon.
  • La conception de turbine unique assure une agitation optimale
  • La conception à bras latéral permet un accès facile aux pipettes de 25 mL et 50 mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 7,3 in
Diamètre (métrique) du bouchon central 12 cm
Diamètre (métrique) du col central 12 cm
Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur 2,9 cm
Diamètre (métrique) du bras latéral 4,5 cm
Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral 4,5 cm
Capacité (métrique) 3000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (impériale) 12,7 in
Hauteur (métrique) 32,5 cm
Comprend Graduations imprimées ; zone d’écriture
Type de goulot Basse
Nbre par carton 1/Boîte
Nb par paquet 1/Paquet
Angle du bras latéral 45°
Ouvertures de bras latéral 2
Diamètre du filetage GL 45
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 186 mm