Learn More
Corning™ Pyroceram™ Plaque chauffante, 5 °C à 550 °C, vitrocéramique
Code produit 10166137 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Vitrocéramique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
10166137 Vitrocéramique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10166137 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6796600D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    713.08€
    638.67€ / 1 pièces
    Économisez 74.41€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Carrée, Dimensions : 25,4 x 25,4 cm, Type de prise : UK/EU
Corning Les plaques chauffantes numériques, les agitateurs et les plaques chauffantes à agitation sont fabriqués avec la même durabilité et la même qualité. Corning a investi dans Pyroceram™ Meilleurs produits depuis 1964. Tous les modèles incluent un Pyroceram haut de gamme et garantie de deux ans.
  • La plaque chauffante à double affichage indique la température et la vitesse d'agitation sur des écrans numériques séparés pour plus de précision. Précision dans ±2 °C et vitesses d'agitation à ±5 % de la vitesse que vous choisissez
  • Les écrans numériques clignotent lorsque la température et la vitesse d’agitation définies sont atteintes
  • Indicateurs de sécurité – Le bouton d'alimentation et les indicateurs de température supérieure signalent si l'appareil est branché ou s'il est trop chaud pour être touché.
  • Le panneau avant incliné et les grands boutons réduisent les dommages causés par les déversements
  • Dimensions de la plaque supérieure PC-400D/410D/420D : 5 x 7 in. (12,7 x 17,8 cm)
  • Dimensions de la plaque supérieure PC-600D/610D/620D : 10 x 10 in. (25,4 x 25,4 cm)
Certifications
Marquage CE et homologation UL / cUL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Vitrocéramique
Température (impériale) 41°F à 1022°F
Type de contrôleur Numérique
Dimensions 10 x 10 in
max. (métrique) 5°C à 550°C
Hauteur (impériale) 15,4 in
Longueur (impériale) 4,6 in
Poids (impériale) 9,92 lb
Largeur (impériale) 7,7 in
Hauteur (métrique) 39,1 cm
Longueur (métrique) 11,75 cm
Poids (métrique) 4,5 kg
Largeur (métrique) 19,7 cm
Puissance 1043 w
Ampérage 4,5 A
Fréquence 50 Hz
Comprend Prise BS 1363A ou CEE7-7
Modèle PC-600D
Type de bouchon UE, Royaume-Uni
Nbre de positions 1
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante