Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en plastique réutilisables avec graduations bleues
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Les flacons en polypropylène translucides sont fabriqués avec des graduations bleues pour référence. Les flacons sont dotés d’un col vissant et sont fournis avec un bouchon en PP.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Graduations | 50 ml |
| Type de goulot | Col étroit |
| Nbre par carton | 6/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |