Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en plastique réutilisables avec graduations rouges
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Les flacons translucides en polyméthylpentène sont fabriqués avec des graduations rouges pour référence. Les flacons sont dotés d’un col vissant et sont fournis avec un bouchon en PP.
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Graduations | 100 ml |
| Type de goulot | Col étroit |
| Nbre par carton | 6/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |