Learn More
Corning™ Pissettes réutilisables à col étroit et faible densité avec bouchon à vis en PP
Tous les produits Corning ProduitsDescription
Ces flacons sont fabriqués en PEBD et sont fournis avec un col étroit ou large. Le bouchon et le tube de distribution sont fabriqués en PP pour optimiser le reflux de la solution. La conception permet une turbulence minimale du liquide dans la bouteille.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | PEBD |
| Nbre par carton | 12/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme | Cylindrique |
| Hauteur (métrique) | 13,5 cm |
| Diamètre (métrique) | 5,8 cm |