Learn More
Corning™ Flacon rotatif avec bouchon à prise facile
BIOPHARMA
Code produit 11951941 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de croissance cellulaire:
850 cm2
Conditionnement:
40 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de croissance cellulaire Conditionnement
11951941 850 cm2 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11951941 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431644
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
  • À utiliser avec des ensembles de tubes jetables (n° de catalogue 07-201-848)
  • Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en PEHD
  • Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
  • Tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
  • Produit stérilisé par irradiation aux rayons gamma et certifié apyrogène
  • Le bouchon à prise facile est doté de rainures larges permettant une manipulation ergonomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) 4,6 in
Diamètre (impériale) du col externe 1,77 in
Diamètre (métrique) externe du col 45 mm
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 40/carton
Nb par paquet 1/Bte
Stérilité Stériles
Surface de croissance cellulaire 850 cm2
Couleur de bouchon Orange
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 271 mm
Hauteur (impériale) 10,66 in
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Type de bouchon Easy Grip