Learn More
Corning™ Tapis de scellage pour plaques de stockage en PP à 384 puits
Code produit 10572383 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10572383 Polypropylène 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10572383 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    537.65€ / 50 pièces
    Économisez 42.35€
    7% de réduction
Expédition estimée: 17-03-2027
Solution idéale pour une utilisation dans le stockage de composés à long terme et à basse température
  • Ajustement précis pour le bloc de stockage en polypropylène à 384 puits profonds (Article no. 3342 et 3347)
  • Le polypropylène résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (comme le DMSO, l’éthanol et le méthanol)
  • Un joint ferme empêche l’évaporation et les échanges gazeux
  • Solution idéale pour une utilisation dans le stockage de composés à long terme et à basse température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 384
Nbre par carton 50
Nb par paquet 10
Type de produit Tapis de scellage
Type de puits V
Plate Compatibility Blocs de stockage DeepWell à 384 puits