Description
- Ajustement précis microplaque à 96 puits en polypropylène à volume étendu (Article no. 3343 et 3344)
- Le polypropylène résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (comme le DMSO, l’éthanol et le méthanol)
- Un joint ferme empêche l’évaporation et les échanges gazeux
- Solution idéale pour une utilisation dans le stockage de composés à long terme et à basse température
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de puits | 96 |
| Nbre par carton | 50 |
| Nb par paquet | 10 |
| Type de produit | Tapis de scellage |
| Plate Compatibility | Plaque en PP à 96 puits |