Learn More
Corning™ Tapis de scellage pour plaques en PP à 96 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 10433382 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
EVA, Polymère
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10433382 EVA, Polymère 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10433382 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00€
    362.54€ / 50 pièces
    Économisez 25.46€
    6% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les plaques en PP (07-200-700, -701)
  • Fabriqué en EVA (éthylène-acétate de vinyle) ; le polymère est compatible avec le DMSO
  • Sans DNase ni RNase
  • Peut être appliqué manuellement ou avec notre applicateur pour tapis de stockage
  • non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Matériau EVA, Polymère
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
Type de produit Tapis de scellage
Type de puits Carré
Plate Compatibility Plaque en PP à 96 puits