Learn More
Corning™ Éprouvettes graduées réutilisables à échelle unique, TC avec haut en entonnoir
Code produit 11327871 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
2000 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize Capacité (métrique)
11327871 6 pièces -
11317871 12 pièces -
11387861 12 pièces -
11347861 12 pièces -
11357861 12 pièces -
11397861 6 pièces -
11377861 6 pièces -
11307871 3 pièces 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11327871 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3022P500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PP translucide avec graduations en relief aux principaux points de l’échelle
Les éprouvettes graduées en polypropylène translucides sont fabriquées avec des graduations en relief aux points primaires de l’échelle. Les éprouvettes ont une base hexagonale et sont étalonnées « pour son volume contenu ». Tolérances conformément à la norme ISO 6706. L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Tolérance ± 5 ml
Certifications/Conformité ISO 6706
Nb par paquet 1/boîte
Nbre par carton 6/boîte
Étalonnage Pour contenir
Jetable Réutilisable
Diamètre (impériale) 2,12 in
Balance Simple
Diamètre (métrique) 5,4 cm
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables
Température max. 125deg;C
Subdivision 5 ml
Forme Rond
Diamètre (métrique) intérieur 54 mm
Diamètre (impériale) intérieur 2,12 in
Stérilité Non stériles
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 14,17 in
Hauteur (métrique) 360 mm
Type Bouteille graduée