Description
Ces sacs à usage unique peuvent être connectés à la tubulure par soudage des tubes ou à l’aide des connecteurs polyvalents pré-assemblés. Ils peuvent être utilisés pour ajouter des milieux, de la trypsine ou des substrats d’extinction afin de compléter la culture cellulaire dans une solution entièrement fermée.
Type de film : Les certificats Corning ULDPE
sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Type de film : Les certificats Corning ULDPE
sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Récipients HyperStack™ pour ajouter des substrats d’absorption à une culture cellulaire complète dans une solution entièrement fermée |
| Type de tubulure | Tubulure en PVC |
| Description du film | ULDPE |
| Nbre par carton | 1/carton |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Détails du port | Tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques de 14 L x dia. int. 0,37 x dia. ext 0,62 po, connecteur MPC femelle avec bouchon MPC mâle cannelé de 0,37 po, connecteur Luer mâle avec bouchon Luer femelle, vanne gonflable, port de sachet avec raccord cannelé de 0,5 po |
| Quantité | À l’unité |
| Capacité (métrique) | 5 L |