Learn More
Corning™ Sacs à usage unique pour récipients HYPERStack™
Code produit 17293574 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
20 L
Type de tubulure:
Tubulure en PVC
Tubulure flexible scellable à chaud
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de tubulure unitSize
17293574 5 L Tubulure flexible scellable à chaud 1 pièce
15543861 20 L Tubulure flexible scellable à chaud 1 pièce
17203584 5 L Tubulure en PVC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17293574 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 9120075
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet d’ajouter des milieux, de la trypsine ou des substrats d’extinction pour compléter la culture cellulaire dans une solution entièrement fermée
Ces sacs à usage unique peuvent être connectés à la tubulure par soudage des tubes ou à l’aide des connecteurs polyvalents pré-assemblés. Ils peuvent être utilisés pour ajouter des milieux, de la trypsine ou des substrats d’extinction afin de compléter la culture cellulaire dans une solution entièrement fermée.
Type de film : Les certificats Corning ULDPE
sont disponibles dans notre bibliothèque de ressources.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Récipients HyperStack™ pour ajouter des substrats de trypsine à une culture cellulaire complète dans une solution entièrement fermée
Type de tubulure Tubulure flexible scellable à chaud
Description du film ULDPE
Nbre par carton 1 de chaque
Nb par paquet 1/boîte
Détails du port Port 1-12 l x dia. int. 0,118 po x dia. ext. 0,164 po Tubulure en PVC, réducteur de 0,37 po x 0,12 po, connecteur MPC mâle à 2 ports avec bouchon MPC femelle cannelé de 0,37 po, connecteur Luer mâle avec bouchon Luer femelle, vanne gonflable, port de sac avec cannelure de 0,5 po
Quantité À l’unité
Capacité (métrique) 5 L