Learn More
Corning™ Récipients pour échantillons en plastique jetables Snap-Seal
Code produit 10369783 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 ml
45 ml
120 ml
240 ml
300 ml
Diamètre (métrique):
16 mm
30 mm
45 mm
63 mm
68 mm
80 mm
Hauteur (métrique):
52mm
75 mm
84mm
91mm
94mm
112 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
400 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
10369783 120 ml 68 mm 52mm 200 pièces
10176143 13 ml 16 mm 94mm 500 pièces
10268673 45 ml 30 mm 84mm 400 pièces
11855400 120 ml 45 mm 91mm 200 pièces
10618774 240 ml 80 mm 75 mm 100 pièces
10763394 300 ml 63 mm 112 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10369783 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 17304L
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour un large éventail d’applications et garantissent une excellente étanchéité lorsqu’ils sont correctement fermés
Conçus pour un large éventail d’applications, ces récipients garantissent une excellente étanchéité lorsqu’ils sont correctement fermés Le dispositif de verrouillage Snap-Seal maintient le bouchon fermé et sécurisé Le bouchon à charnière spécialement conçu reste en place pour réduire les risques de contamination des échantillons. Les récipients sont fabriqués en polypropylène recyclable, ils sont translucides pour une utilisation normale. Les récipients sont gradués en millilitres et en onces, la surface rugueuse du bouchon permet le marquage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 120 ml
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à clipser à charnière
Couleur Translucides
Diamètre (métrique) 68 mm
Hauteur (métrique) 52mm
Nbre par carton 200/carton
Nb par paquet 200/boîte