Description
Corning™ Stripwell™ Les microplaques peuvent être utilisées dans une variété d'analyses de laboratoire. Les bandes à fond plat sont conçues pour se séparer facilement et sont pré-assemblées dans un “boîte à œufs” support de bandelette permettant de repositionner chaque puits individuel dans la microplaque une fois cassé.
- Stripwell Les microplaques ont un format en polystyrène à fond plat de 96 puits.
- Faible volume et standard Stripwell Les microplaques ont des puits d'un volume de 190 μL et 360 μL, respectivement.
- Les bandes 1 x 8 sont conçues pour s'insérer dans le porte-bande dans un seul sens, éliminant ainsi tout risque de mauvaise orientation.
Spécification
Spécification
| Format | Plaque en barrette |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | Capacité de liaison moyenne, style boîte d’œufs |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |