Learn More
Corning™ Bandelettes Stripwell™ à liaison élevée en PS transparent, sans cadre ni couvercle, non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit 10226771 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Traitement de surface:
À liaison élevée
Conditionnement:
800 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface unitSize
10226771 À liaison élevée 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10226771 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 2580
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues et traitées pour fournir une liaison uniforme, une clarté optique élevée et un faible niveau d’interférence de fond. Les bandelettes Corning™ Stripwell™ représentent une excellente solution pour les dosages biologiques de diagnostic in
Corning™ Stripwell™ Les microplaques peuvent être utilisées dans une variété d'analyses de laboratoire. Les bandes à fond plat sont conçues pour se séparer facilement et sont pré-assemblées dans un “boîte à œufs” support de bandelette permettant de repositionner chaque puits individuel dans la microplaque une fois cassé.
  • Stripwell Les microplaques ont un format en polystyrène à fond plat de 96 puits.
  • Faible volume et standard Stripwell Les microplaques ont des puits d'un volume de 190 μL et 360 μL, respectivement.
  • Les bandes 1 x 8 sont conçues pour s'insérer dans le porte-bande dans un seul sens, éliminant ainsi tout risque de mauvaise orientation.
Informations sur la commande
Conditionnement en vrac. Les numéros de catalogue 07-200-24 contiennent 1 x 8 bandes individuelles sans cadre.
Certifications
Les numéros de catalogue 07-200-31 et -32 ont une chimie de surface certifiée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Plaque en barrette
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Liaison élevée
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface À liaison élevée
Volume total (métrique) du puits 360 μl
Type de puits Rond, fond plat (puits F)
À utiliser avec (application) Essais biologiques de diagnostic in vitro
Nbre par carton 800/carton
Nb par paquet 200/boîte
Quantité 800/carton