Learn More
Corning™ Supplément de culture de cellules T, avec ConA (supplément de culture IL-2), rat
Code produit 11513540 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11513540 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11513540 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 354115
 Article restreint
En stock
Favorise l’activation polyclonale et la prolifération de l’IL-2 de la plupart des cellules T lymphoïdes de rat ou de souris sensibilisées antigéniquement
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
  • En flacon, facteurs de croissance hautement purifiés avec une activité biologique élevée
  • Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
  • Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
  • Propager vos cellules dans des conditions plus définies, réduites de sérum ou exemptes de sérum
Corning offre une large gamme d’autres suppléments de croissance des milieux. Certains produits sont spécifiques au type cellulaire, tels que le SMC4 (pour les iPSC) et le supplément de culture T-Cell (pour les cellules T), tandis que d’autres produits favorisent la prolifération dans une grande variété de types de cellules. La réduction de l’utilisation du sérum est facilitée grâce à des produits tels que ITS et Corning Nu-SerumTM.
Informations sur la commande
Fournis en flacons de 100 ml ; réfrigérer comme indiqué sur l’étiquette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2° jusqu'à 8 °C
Concentration 10 μg/ml
Type de produit Supplément de culture cellulaire T
Quantité 100 mL
Source Rat