Description
- Corning™ CellBIND™ Surface est un traitement novateur pour la culture cellulaire qui augmente la mouillabilité de la surface, favorisant ainsi une adhésion cellulaire plus uniforme et constante.
- Les boîtes de culture à adhérence de surface ultra faible présentent une couche d’hydrogel lié par covalence qui réduit au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique et l’activation cellulaire.
- 10 boîtes/sachet sont disponibles pour les boîtes de 100 mm (Réf. 430293)
- Les boîtes carrées de 245 mm offrent une surface de croissance de 500 cm2
- Rebords facilitant la manipulation
- Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Stérile
- Apyrogènes
Style de plat (mm) = diamètres réels de la surface de croissance : plat de 35 mm = 34,4 mm ; Disque de 60 mm = 52,1 mm ; Disque de 100 mm = 83,8 mm ; Platine de 150 mm = 139,1 mm.
Cat. no. 431110, Plats carrés avec dimensions intérieures du fond de 224 x 224 mm.
Order Info
Les quantités d’emballages diffèrent.Pour plus de détails, consultez le tableau de commande.
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 6,3 ml (puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 21 cm2 |
| Jetable | Usage unique |
| Quadrillé | Quadrillé |
| Matériau | Polystyrène |
| Show More |