Learn More
Corning™ Facteur de croissance de transformation Corning™ b (TGF-b), naturel humain, 5 μg
Code produit 10122471 Tous les produits Corning Produits
Code produit 10122471 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 356039
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le facteur de croissance de transformation, bêta (TGF-bêta) Corning, naturel humain, est une protéine multifonctionnelle qui joue un rôle central dans la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires avec des effets stimulateurs ou inhibiteurs.
  • Formulation : congelée dans 36 % d’acétonitrile-0,1 % d’acide trifluoroacétique (mise en garde : la TGF-bêta absorbe les surfaces en verre et en plastique)
  • Provenant de plaquettes humaines. REMARQUE : matériel source testé pour l’antigène de l’hépatite B et l’anticorps anti-VIH-1
  • Poids moléculaire 25 kD
  • Pureté supérieure à 95 % par SDS-PAGE
  • Testé pour la capacité d’inhiber la synthèse d’ADN des cellules pulmonaires Mv 1 Lu mink (ATCC CCL-64)
  • Test négatif aux bactéries, champignons et mycoplasmes
  • Concentration recommandée 10-50 pg/ml de milieu en fonction du type de cellule et de l’application
  • Stable pendant au moins trois mois à -70°C (si dilué selon les instructions)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Congelé
Formule 36 % d’acétonitrile - 0,1 % d’acide trifluoroacétique
Pureté ou qualité > 95 % par SDS-PAGE