Learn More
Corning™ Facteur-b de croissance de transformation (TGF-b), naturel humain
Tous les produits Corning Produits
Description
Le portefeuille Corning de cytokines, de facteurs de croissance et de supplémentation en milieux offre un large éventail de protéines qui entraînent la prolifération ou la différenciation des cellules affectées.
- Facteurs de croissance en flacon hautement purifiés avec une activité biologique élevée
- Large gamme de lymphokines naturelles et recombinantes hautement purifiées
- Suppléments de culture enrichis à reconstituer / ajouter dans le milieu de votre choix
- Propagez vos cellules dans des conditions plus définies, dans des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite en sérum
Les facteurs de croissance sont des protéines qui se lient aux récepteurs présents à la surface des cellules non hématopoïétiques. Chaque famille de facteurs de croissance affecte des types de cellules spécifiques, par exemple les facteurs de croissance nerveuse (NGF) affectent les types de cellules nerveuses et les facteurs de croissance épidermique (EGF) affectent les types de cellules épithéliales.
Corning offre une vaste gamme de facteurs de croissance dérivés de différentes espèces, naturelles et recombinantes. Ces facteurs de croissance épidermique recombinant humain ont été utilisés pour promouvoir la prolifération à long terme dans la culture cellulaire et pour induire la différenciation cellulaire dans une variété de types de cellules dans des conditions sans sérum ou de sérum réduit.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -70°C |
| Type de produit | Facteur de croissance |
| Formule | Congelées dans de l’acétonitrile 36 % d’acide trifluoroacétique 0,1 % |
| À utiliser avec (application) | Large gamme de lymphokines recombinantes et de produits biochimiques contenant des facteurs de croissance naturels hautement purifiés. Spécifiquement conçue pour une utilisation dans la recherche en biologie cellulaire fondamentale. |
| Pureté ou qualité | > 95 % par SDS-PAGE |
| Quantité | 1 μ g |
| Réactivité | Humaine |
| Source | Plaquettes humaines |