Learn More
Corning™ Bouchons universels CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10562193 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Vis, ventilé
À vis
Comprend:
0,25 po. de dia. int. et filtre de 37 mm
Avec 1/8 po (3,2 mm) de dia. int. et un raccord Luer femelle cannelé de 1/8 po (3,2 mm) avec prise Luer mâle
Bouchon de remplissage en polyéthylène de 33 mm avec tube de diamètre intérieur de 6,4 mm (1/4 in) ; avec un raccord mâle MPC couple et une femme MPC embout
Polycarbonate MPC femelle avec un raccord de 0,25 po de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC mâle
Polycarbonate MPC femelle avec un raccord de 0,95 cm de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC mâle
Polycarbonate MPC mâle avec un raccord de 0,95 cm de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC femelle
Tubulure de 0,37 po de dia. int. et filtre de 50 mm avec membrane hydrophobe poreuse de 0,2 mu;m
Tubulure de 0,37 po de dia. int. et raccord cannelé de 0,31 po de dia. int.
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Comprend unitSize
10562193 À vis Bouchon de remplissage en polyéthylène de 33 mm avec tube de diamètre intérieur de 6,4 mm (1/4 in) ; avec un raccord mâle MPC couple et une femme MPC embout 4 pièces
10255412 À vis Tubulure de 0,37 po de dia. int. et raccord cannelé de 0,31 po de dia. int. -
10521883 Vis, ventilé Tubulure de 0,37 po de dia. int. et filtre de 50 mm avec membrane hydrophobe poreuse de 0,2 mu;m 5 pièces
10457163 À vis Polycarbonate MPC femelle avec un raccord de 0,25 po de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC mâle 4 pièces
10139672 Vis, ventilé Polycarbonate MPC femelle avec un raccord de 0,95 cm de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC mâle 4 pièces
10414673 À vis Polycarbonate MPC mâle avec un raccord de 0,95 cm de dia. int. et un bouchon d’extrémité en polycarbonate MPC femelle 4 pièces
10691983 À vis 0,25 po. de dia. int. et filtre de 37 mm 4 pièces
10134212 À vis Avec 1/8 po (3,2 mm) de dia. int. et un raccord Luer femelle cannelé de 1/8 po (3,2 mm) avec prise Luer mâle 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10562193 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3333
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation
  • Sélection possible : 33 mm en polyéthylène, plein ou ventilé
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon HDPE
Diamètre (métrique) externe du col 3,3 cm
À utiliser avec (application) Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation
Comprend Bouchon de remplissage en polyéthylène de 33 mm avec tube de diamètre intérieur de 6,4 mm (1/4 in) ; avec un raccord mâle MPC couple et une femme MPC embout
Type de produit Bouchon, remplissage
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Type de bouchon À vis