Description
- Sélection possible : 33 mm en polyéthylène, plein ou ventilé
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Diamètre (métrique) externe du col | 3,3 cm |
| À utiliser avec (application) | Pour le remplissage, la ventilation et la manipulation, permet l’échange de gaz tout en minimisant le risque de contamination |
| Comprend | 0,25 po. de dia. int. et filtre de 37 mm |
| Type de produit | Bouchon, remplissage |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | À vis |