Description
- Conçu pour s’adapter aux systèmes de remplissage préexistants pour d’autres marques de produits
- Bouchon fileté en polyéthylène de 33 mm
- Le bouchon ventilé est doté d’une membrane en PTFE de 0,2 μm et est scellé dans le couvercle en feuille de métal détachable
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Double ensachage
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Diamètre (métrique) externe du col | 3,3 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Conçu pour s’adapter aux systèmes de remplissage préexistants pour d’autres marques de produits |
| Comprend | Membrane en PTFE de 0,2 μm scellée dans le couvercle en feuille de métal détachable, bouchon ventilé |
| Type de produit | Bouchon |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Vis, ventilé |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.