Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : En rack, non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit 10651462 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 200μ L
100 à 1 000μ L
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur unitSize
10651462 1 à 200μ L Jaune 960 pièces
10641462 1 à 200μ L Naturel 960 pièces
10197001 100 à 1 000μ L Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10651462 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4865
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
  • Les pointes universelles Corning sont conçues pour s’adapter à la plupart des grandes marques de pipettes. (Un guide de compatibilité des pointes de pipettes peut être demandé ou téléchargé à partir du site Internet de Corning).
  • Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide.
  • Les pointes universelles 1 - 200 μl sont graduées avec les volumes 250 μl, 500 μl et 1 000 μl.
  • Sélectionner l’une des trois options d’emballage suivantes : Les racks d’empilement de pointes comportent un empilement de cinq racks, chacun contenant 96 pointes, pour un total de 480 pointes dans un format compact. Pointes conditionnées en vrac non stériles et économiques
  • Sans DNAse / RNAse.
  • Apyrogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200μ L
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Jaune
Format Rack
Type de pointe Rond
Conditionnement rack
À utiliser avec (équipement) Universelle
Graduée Oui