Learn More
Coronene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coronene |
| CAS | 191-07-1 |
| Formule moléculaire | C24H12 |
| Numéro MDL | MFCD00004134 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C12=CC=C(C3=C4C5=C6C7=C32)C=CC4=CC=C5C=CC6=CC=C7C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 300.35 |
| Pourcentage de pureté | 98% |