Learn More
Coronène, TRC
Code produit 30362168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362168 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6955001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coronene
CAS 191-07-1
Formule moléculaire C24 H12
Quantité 1 g
Synonyme Coronene, Circumbenzene, NSC 90725
Formule InChI InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
SMILES c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c6c5c4c3c27
Nom IUPAC coronène
Poids moléculaire (g/mol) 300.35
Poids de la formule 300.0939