Learn More
Coronène, TRC
Code produit 30356123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356123 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC695500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coronene
CAS 191-07-1
Formule moléculaire C24 H12
Quantité 100 mg
Synonyme Coronene, Circumbenzene, NSC 90725
Formule InChI InChI=1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
SMILES c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c6c5c4c3c27
Nom IUPAC coronène
Poids moléculaire (g/mol) 300.35
Poids de la formule 300.0939