Learn More
MedChemExpress Corosolic acid
Code produit 16401378
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401378 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401378 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0280
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
MedChemExpress Corosolic acid (Colosolic acid) isolated from the fruit of Cratoegus pinnatifida var. psilosa, was reported to have anticancer activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 472.7 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 4547-24-4
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM)
Synonyme Colosolic acid
Cible Autophagy
Quantité 5 mg