Learn More
MedChemExpress Corosolic acid
Code produit 16418938
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16418938 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16418938 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0280
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Corosolic acid (Colosolic acid) isolated from the fruit of Cratoegus pinnatifida var. psilosa, was reported to have anticancer activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 472.7 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 4547-24-4
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.78 mM)
Synonyme Colosolic acid
Cible Autophagy