Description
Le kit de corticostérone ELISA est un modèle compétitif ELISA conçu pour quantifier la corticostérone chez souris, rats et humains (CORT) dans le sérum, le plasma, la salive, l’urine et le lait avec une sensibilité de 0,33 ng/mL. - Large plage dynamique - quantifie 0,391-25 ng/mL - Temps d’analyse rapide - résultats complets en 3 heures - Taux de récupération élevé - atteinte de 98 % de récupération générale - Nouvelle version améliorée de l’ab108821 citée dans plus de 150 publications
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 0,391 à 25 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 0.33 ng/mL |
| Substances à analyser détectables | Corticostérone () |
| Doser | Kit de corticostérone ELISA |
| Format du kit d’immunoessai | Équipement de compétition ELISA |
| Type de produit | Compétitif ELISA |
| Type d’échantillon | Lait, Plasma, Salive, Sérum, Urine |
| Suffisant pour | 96 tests |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Qualité du kit d’immunoessai | RUO |
| Afficher plus |