Learn More
21-acétate de cortisone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13581640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 13581640
Marque: Thermo Scientific Acros 448960050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-04-4
Formule moléculaire C23H30O6
Poids moléculaire (g/mol) 402.49
Numéro MDL MFCD00003609
Clé InChI ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Synonyme cortisone acetate, cortisone 21-acetate, cortone acetate, incortin, biocort acetate, artriona, cortadren, scheroson, cortisyl, adreson
CID PubChem 5745
ChEBI CHEBI:3897
Nom IUPAC Acétate d’[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-diméthyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]-2-oxoéthyl]
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau Cortisone 21-acetate
Point de fusion 237°C to 240°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,2525
Poids de la formule 402.48
Pourcentage de pureté 98+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cortisone 21-acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.