Learn More
Cortisone, 98,1 %, MP Biomedicals™
Code produit 11434632 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11434632 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434632 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219017205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 53-06-5
Formule moléculaire C21H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Numéro MDL MFCD00003610
Clé InChI MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonyme cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
CID PubChem 222786
ChEBI CHEBI:16962
Nom IUPAC (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-1-(2-hydroxyacétyl)-9a,11a-diméthyl-1H,2H,3H ,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phénanthrène-7,10-dione
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cortisone
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.981
Quantité 5 g
Poids de la formule 360.4
Forme physique Poudre