Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cortisone, 98 %
Code produit 15549523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15549523 1 g 1g
15559523 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15549523 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 460520010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53-06-5 | C21H28O5 | 360.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-06-5
Formule moléculaire C21H28O5
Poids moléculaire (g/mol) 360.45
Numéro MDL MFCD00003610
Clé InChI MFYSYFVPBJMHGN-ZPOLXVRWSA-N
Synonyme cortisone, andreson, cortisal, cortisate, cortistal, cortivite, cortogen, cortone, kendall's compound e, adrenalex
CID PubChem 222786
ChEBI CHEBI:16962
Nom IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-3,11-dione
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Cortisone
Point de fusion 223.0°C to 228.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 360.44
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cortisone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.