Learn More
Cortisone, MedChemExpress
Code produit 16497316
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497316 100 mg
16421866 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16497316 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17461100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Cortisone (17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Cortisone (17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone), an oxidized metabolite of Cortisol (a Glucocorticoid). Cortisone acts as an immunosuppressant and anti-inflammatory agent. Cortisone can partially intervene in binding of Glucocorticoid to Glucocorticoid-receptor at high concentrations.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cortisone
Forme physique Solid
CAS 53-06-5
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme 17-Hydroxy-11-dehydrocorticosterone Kendall's compound E
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (277.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(C2)[C@](C(CO)=O)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 360.44
Poids de la formule 360.44
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research