Learn More
Corylifol A, MedChemExpress
Code produit 16411588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411588 5 mg
16409178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16411588 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0897
MedChemExpress Corylifol A inhibits IL-6-induced STAT3 activation and phosphorylation, with an IC50 of 0.81 μM.
Corylifol A inhibits IL-6-induced STAT3 activation and phosphorylation, with an IC50 of 0.81 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Corylifol A
CAS 775351-88-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H26O4
Quantité 5 mg
Synonyme Corylifol-A Corylinin
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (640.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)\C)=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13
Poids moléculaire (g/mol) 390.47
Poids de la formule 390.47
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid