Learn More
Corynoxeine, MedChemExpress
Code produit 16449028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449028 10 mg
16431448 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16449028 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0590
MedChemExpress Corynoxeine, isolated from the hook of Uncaria rhynchophylla, is a potent ERK1/ERK2 inhibitor of key PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cells (VSMCs) proliferation.
Corynoxeine, isolated from the hook of Uncaria rhynchophylla, is a potent ERK1/ERK2 inhibitor of key PDGF-BB-induced vascular smooth muscle cells (VSMCs) proliferation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Corynoxeine
CAS 630-94-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H26N2O4
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 3.8 mg/mL (9.94 mM)
SMILES O=C(NC1=C2C=CC=C1)[C@]32[C@@](C[C@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)[C@@H](C=C)C4)([H])N4CC3
Poids moléculaire (g/mol) 382.45
Poids de la formule 382.45
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation