Learn More
Corning™ Bloc de stockage en polypropylène à 384 puits Costar™
Code produit 10554581 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10554581 Stérile 25 pièces
10266141 Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10554581 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.12€
    348.48€ / 25 pièces
    Économisez 39.64€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Parois latérales rigides pour des performances optimales en matière de manipulation automatisée
Les microplaques en polypropylène Corning offrent des formats de puits à faible et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 x 24
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 384
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Pour les applications à haut débit nécessitant un volume supplémentaire
Nbre par carton 25/carton
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 25/carton
Couleur du puits Transparent