Learn More
Descrizione
Ces pipettes multicanaux de 20-200 μl sont dotées d’un mécanisme de contrôle unique et ergonomique de type déclenchement et de distribution conçu pour réduire la fatigue du pouce lors du pipetage répétitif.
• Le volume s’ajuste avec un fuseau à échelle vernier
• Les pipettes sont entièrement autoclavables
Order Info
Compatibles avec toutes les pointes universelles Fisherbrand™.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 8 |
| Gamme de produits | Costar 8-Pette and 12-Pette |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |