Learn More
Corning™ Bandelettes de tubes pour PCR en polypropylène à 8 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 10584211 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Transparent
Conditionnement:
300 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10584211 Assorties 300 pièces
10348421 Transparent 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10584211 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6547
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00€
    627.46€ / 300 pièces
    Économisez 47.54€
    7% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PP à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les barrettes de tubes PCR à 8 puits Corning™ sont codées en couleur pour faciliter l’identification des échantillon
Les barrettes de tubes se composent de huit tubes en polypropylène à paroi fine de 0,2 ml connectés ensemble. Les connecteurs doubles entre les tubes adjacents éliminent les ruptures involontaires lors de la manipulation des échantillons. Les barrettes de tubes sont conçues pour s’adapter précisément aux thermocycleurs afin d’optimiser le transfert de chaleur. Thermowell Les bandes de capuchon GOLD sont vendues séparément. Thermowell Bandes tubulaires en OR. Original Thermowell Les plaquettes de tubes et les plaquettes de bouchons sont emballées ensemble. Les bandelettes tubulaires sont exemptes de RNase/DNase et sont autoclavables à 121 °C.
Le numéro de catalogue 6547 contient 60 unités de chaque couleur par sachet ; 1 sachet de chaque couleur par carton.
Chat. N° 3742 est conçu pour la PCR en temps réel. Convient pour une utilisation avec Thermowell Bandes de tubes PCR GOLD 0,2 mL 1 x 8 et microplaques à 96 puits.
Informations sur la commande
Les barrettes de bouchons sont emballées avec les barrettes de tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Couleur Assorties
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 60/Bte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Blocs chauffants pour optimiser le transfert de chaleur
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Format Bande
Type de produit Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine