Learn More
Corning™ Microplaques en PS blanches ou noires à fond transparent à 96 puits
Tous les produits Corning ProduitsDescription
- Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
- Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
- Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Fond plat (puits en F) |
| Afficher plus |